Learn More
Europium-Ingot, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330669
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Mineralöl verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-53-1
Summenformel Eu
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
MDL-Nummer MFCD00010992
InChI-Schlüssel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC-Name Europium
SMILES [Eu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium ingot
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3208
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot