Learn More
Europiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium foil |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3208 |
Menge | 25 x 25 mm |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Mylar, unter Argon |
Gewicht | ≈0.82g/25x25mm |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z02K054 | Analysenzertifikat | 04/12/2024 | 010175.FI,010175.FF |
T11K039 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 010175.FI,010175.FF |
Q07H036 | Analysenzertifikat | 12/08/2024 | 010175.FI,010175.FF |
D02N17 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 010175.FI,010175.FF |
Z21D012 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 010175.FI,010175.FF |
Sicherheit und Handhabung
- Europium foil
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.