Learn More
MULTIROIR Euronorm ESD-Behälter
Vereinfachte Reinigung mit glatten Innenwänden. Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt.
Marke:  MULTIROIR AESDEG43/32HG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17236870
  • 27.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Behälter nach ESD-EU-Norm
  • Material: Polypropylen mit 2 integrierten ergonomischen Griffen
  • Vereinfachte Reinigung durch glatte Innenwände
  • Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbox
Grau
BP4320 K
Polypropylen
Rechteckig
400 x 300 x 320 mm