Learn More
MULTIROIR Euronorm ESD-Behälter
Vereinfachte Reinigung mit glatten Innenwänden. Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt.
Marke:  MULTIROIR AESDEG43/22HG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17226870
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Behälter nach ESD-EU-Norm
  • Material: Polypropylen mit 2 integrierten ergonomischen Griffen
  • Vereinfachte Reinigung durch glatte Innenwände
  • Speziell für die Lagerung und den Transport von elektronischen Produkten entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbox
Grau
BP4220 K
Polypropylen
Rechteckig
400 x 300 x 220 mm