missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Eurospender 3 für 500ml Flaschen, gerade Halterung (für Rohrrahmen) VE=10 Stück
Marke: Bode Chemie™ 9803810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Eurodispenser 3 | |
115 x 73 x 75 mm | |
115 mm | |
Handdesinfektionsmittel. |
75 mm | |
73 mm | |
500 ml | |
10 Packungen |