Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technische Waagen
Artikelnummer. 15533886
Encompass
Click to view available options
Fassungsvermögen:
≥2 kg
10.2 kg
15 kg
4.2 kg
7,5 kg
7.5 kg
950, 7500 g
Lesbarkeit:
0,01 g
0,01 g/0,1 g
0,1 g
0,5 g
0.01 g
Modell:
EU-C 10000PTX
EU-C 15000 X
EU-C 2002 X
EU-C 4200 X
EU-C 7500 DRX
EU-C 7500 PTX
EU-C7500PQx
Messzeit:
1 s
2.5 s
2 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15533886
Marke: Gibertini Elettronica™ EUC7500 PTX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese Waage wurde für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit Explosionsgefahr entwickelt und ist als ZONE 2 klassifiziert. Gibertini Elettronica™ technische EU-C Atex-Waagen werden mit der Schutzmethode nAL für die Gasgruppe IIC und Temperaturklasse T4 (135 °C) gemäß der Verordnung EWG 94/9 gebaut.
  • LCD-Display mit kleinen Dezimalziffern für eine einfachere und unmittelbarere Ablesung
  • Wasserdichte, säurebeständige Folientastatur. Einfache Bedienung über die Tasten ON/OFF, TARE, Mode und PRINT (RANGE/PRINT bei DR-Modell)
  • Anzeige des erreichten stabilen Gewichts
  • Balkendiagramm-Anzeige der Dosis und Restkapazität der Waage
  • Über das Menü konfigurierbare Parameter: Anzeige in g (Gramm), lb (Pfund), oz (Unze), ct (Karat), pcs(Stück), % (Prozent)
  • Automatische Beendigung der Bereichskalibrierung (externe Masse auf Anfrage erhältlich)
  • Speicherung des aktuellen Gewichts bei Stromausfall
  • Verbessertes Anti-Schock-System
  • Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
  • Nahezu bruchfeste und leicht zu transportierende Wägezelle
  • Datenausgabe: E/A-RS232 einstellbar
  • 1-, 2- und 5-kg-Massen der Klasse F1 für Kalibrierung und Sondereinsätze auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klassifiziert als ZONE 2. Mit Schutzmethode entwickelt
Fassungsvermögen 7.5 kg
Lesbarkeit 0,1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit
Linearität ±0,3 g
Material Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
Messzeit 2 s
Modell EU-C 7500 PTX
Wiederholgenauigkeit ± 0,3
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Typ Technikwaage
Abmessungen (T x B x H) 355 x 215 x 120 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 190 mm
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Elektrische Anforderungen 240 VAC
Spannung 240 VAC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.