Beschreibung
Etoposide is a DNA topoisomerase II inhibitor (IC50 = 59.2 μM). Anticancer. Also enhances adeno-associated virus (AAV) transduction of HeLa cells.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Etoposide |
CAS | 33419-42-0 |
Summenformel | C29H32O13 |
MDL-Nummer | MFCD00869325,MFCD00869325 |
Menge | 100 mg |
Synonym | vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa |
InChI-Schlüssel | VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N |
SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12 |
IUPAC-Name | (10R,11R,15R,16S)-16-{[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-methyl-hexahydro-2H-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy}-10-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one |
Molekulargewicht (g/mol) | 588.56 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Etoposide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur