Learn More
Ethynyltri-n-Butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349006
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11349006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20178.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315.088 g/mol
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Vinylstannanen und Stannylisoxazolen verwendet. Ethylierungsreagenz für Azaaromaten.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 994-89-8
Summenformel C14H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 315.088
MDL-Nummer MFCD00009420
InChI-Schlüssel YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
PubChem CID 621176
IUPAC-Name Tributyl(ethynyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynyltri-n-butyltin
Dichte 1.08
Siedepunkt 70°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Strukturformel HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brechungsindex 1.477
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3537659
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 315.09
Reinheit (%) 96%