Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylendiaaminetraessigsäure |
Glührückstand | ≤0.1 % (als SO4) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
Menge | 1 kg |
Beilstein | 1716295 |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (0.4 g/l bei20 °C) |
IUPAC-Name | 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure |
Formelmasse | 292.24 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic acid