Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, (EDTA), 0.5M-Lösung, molekularbiologische Qualität, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Nalgene Flasche
Beschreibung
Chelatbildner, der in vielen Enzympuffern und in höheren Konzentrationen als Enzym-Inaktivator verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Verpackung | Nalgene Flasche |
Menge | 500 mL |
Beilstein | 3900609 |
Güte | Molekularbiologie, hochrein |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,5 M |
Physikalische Form | Lösung |