Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalze 0.2N, zertifiziert, HPLC für elektrochemische Detektion, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10131430
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalze 0.2N, zertifiziert, HPLC für elektrochemische Detektion, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10131430
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10131430
Marke: Fisher Chemical J/3710/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 139-33-3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Summenformel C10H14N2Na2O8
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalze 0.2N, zertifiziert, HPLC für elektrochemische Detektion, Fisher Chemical >