Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0.1M (0.2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß Ph.Eur., BP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10568230
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0.1M (0.2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10568230
2.5 L, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10568230
Marke: Fisher Chemical J/3700/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ethylendiamintetraessigsäure-Natriumsalzlösung 0,1 M (0,2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß EU-Arzneibuch, BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 2.5 L
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberJ/3700C/05,J/3700C/90,J/3700/15,J/3700/24,J/3700/17
Produktidentifikator
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0.1M (0.2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß Ph.Eur., BP, Fisher Chemical >