Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10526383 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10526383
Marke: Fisher Chemical D/0700/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C10H18N2Na2O10, CAS-Nummer-6381-92-6, 5 kg, weiß, 372,23 g/mol, 252 °C, 150037, Kunststofffass, 4 bis 6, fest
C10H18N2Na2O10, CAS-Nummer 6381-92-6, 5 kg, weiß, 372,23 g/mol, 252 °C, 150037, Kunststofffass, 4 bis 6, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer 150037
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 252°C
Farbe Weiß
pH 4 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 372.23g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter