Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Di Na Salzhydr. (Kristalline Energie/Elektrophor.), Fischer BioReagenzien
Artikelnummer. 10522965
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Zur Minimierung von Ionenverunreinigungen aus Metall in Reaktionspuffern
Das Dinatriumsalz von EDTA ist ein Chelatbildner für Metallionen und wird in der Molekularbiologie intensiv eingesetzt, um metallische Ionenverunreinigungen in Reaktionspuffern zu minimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Hinweise zur Zersetzung >252°C
Schmelzpunkt 252°C
Farbe Weiß
pH 4 to 6
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Menge 1 kg
Merck Index 15, 3565
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 372.23
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Fest
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement