Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10306983
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10306983
100 ml, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Artikelnummer. 10306983
Marke: Fisher BioReagents BP2482100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
EDTA wird intensiv in der Molekularbiologie genutzt, um Verunreinigungen von Metallionen in Reaktionspuffern zu minimieren. Ideal für DNA-Arbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4, 7732-18-5
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Edetische Säure, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, EDTA-Säure, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamintetraessigsäure
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5 M-Lösung, pH 8.0 (für DNA-Arbeit)
Strukturformel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Konzentration 0.475 bis 0.525 M
Merck Index 15, 3565
Formelmasse 292.25
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Poly-Flasche
pH 8.0
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents >