Learn More
Ethylen-Chlorphosphit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490663
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Ethylene chlorophosphite acts as a phosphitylating agent involved in the preparation of phosphocholine and spirophosphoranes. For example, it is used in the phosphorylation of p-tert-butyl(thia)calixarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylenchlorophosphit fungiert als Phosphatylierungsmittel, das an der Herstellung von Phosphocholin und Spirophosphoranen beteiligt ist. Es wird beispielsweise bei der Phosphorylierung von p-Tert-butyl(thia)calixarenen verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 822-39-9
Summenformel C2H4ClO2P
Molekulargewicht (g/mol) 126.476
MDL-Nummer MFCD00014511
InChI-Schlüssel OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69973
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3,2-Dioxaphospholan
SMILES C1COP(O1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene chlorophosphite
Dichte 1.415
Siedepunkt 46°C to 47°C (15 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 506179
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h
Formelmasse 126.47
Reinheit (%) 97%