Learn More
Ethyl5-Amino-1-(4-Fluorophenyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 249.24 |
Reinheit (%) | 97% |