Learn More
Ethyl5-(2-bromacetyl)isoxazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283232
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 104776-74-1
Summenformel C8H8BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 262.06
MDL-Nummer MFCD00173773
InChI-Schlüssel GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2736373
IUPAC-Name Ethyl-5-(2-bromacetyl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 262.06
Reinheit (%) 97%