Learn More
Ethylbenzol, puriss. p.a., ≥ 99.0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylbenzol |
Dichte | 0.867 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | 15 °C (59 °F) |
Strukturformel | C6H5C2H5 |
Menge | 250 ml |
UN-Nummer | UN1175 |
Beilstein | 1901871 |
Formelmasse | 106.17 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % (GC) |
Güte | Puriss. p.a. |