Learn More
Ethylbenzol-d10, für die NMR-Spektroskopie, in Ampullen, ≥ 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175900
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylbenzene-d10
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom% D
Dichte 0,9400g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Flammpunkt 15°C
Brechungsindex 1.492
Menge 1 x 1 ml
CAS 25837-05-2
Siedepunkt 134.5°C
Summenformel C8H10
Strukturformel C6D5C2D5
MDL-Nummer MFCD00044343
Synonym ethylbenzene-d10, 2h10 ethylbenzene, benzene-d5, ethyl-d5, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethyl-1,1,2,2,2-d5, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl benzene, decadeuteroethylbenzene, ethylbenzene-d10, 99 atom % d, 1-2 h? ethyl 2 h? benzene, ethylbenzene d10 2000 ng/microl in methanol, benzene-1,2,3,4,5-d5,6-ethyl-1,1,2,2,2-d5
InChI-Schlüssel YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 116.229
PubChem CID 117648
Formelmasse 116.25
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene-d10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.