Learn More
Ethylvinylether, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl vinyl ether is used in fragrances, lubricating oil additives and spices preparation. It acts as an intermediate for sulfadiazine. It finds application in pharmaceuticals as anesthetics and analgesics. Further, it is used as a solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylvinylether wird in Duftstoffen, Schmieröladditiven und Gewürzzubereitungen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für Sulfadiazin. Es findet Anwendung in Pharmazeutika als Anästhetikum und Analgetikum. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Sauerstoff und Säuren. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl vinyl ether |
| Namenshinweis | stabilized |
| Schmelzpunkt | -115°C |
| Dichte | 0.754 |
| Siedepunkt | 33°C to 34°C |
| Flammpunkt | −45°C (−49°F) |
| Geruch | Ether-like |
| Strukturformel | CH2=CHOCH2CH3 |
| Brechungsindex | 1.3765 |
| Menge | 2500 mL |
| Mehr anzeigen |