Learn More
Thiooxamidsäureethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494087
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16982-21-1
Summenformel C4H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 133.165
MDL-Nummer MFCD00074903
InChI-Schlüssel YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl thiooxamate
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Menge 5 g
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 95%