Learn More
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10421934
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421934
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10421934
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC67423DA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 103260-44-2
Summenformel C9H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 172.224
InChI-Schlüssel JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2773412
IUPAC-Name Ethyl 2-(Oxan-4-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.22
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™ >