Learn More
Ethylpropionat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 x 1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl propionate |
Schmelzpunkt | -73°C |
Dichte | 0.891 g/mL |
Siedepunkt | 99°C |
Flammpunkt | 12°C (54°F) |
Brechungsindex | 1.385 |
Menge | 3 x 1 kg |
UN-Nummer | UN1195 |
Beilstein | 506287 |
Merck Index | 14,3847 |