Learn More
Ethylepropionat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367510
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-37-3
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009308
InChI-Schlüssel FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC-Name Ethylpropanoat
SMILES CCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl propionate
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -73°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8870g/mL
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CO2C2H5
Brechungsindex 1.3830 to 1.387
Menge 25 mL
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Merck Index 15, 3899
Relative Dichte 0.887
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viskosität <1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit