Learn More
Ethylpropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427987
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-37-3
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00009308
InChI-Schlüssel FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC-Name Ethylpropanoat
SMILES CCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl propionate
Schmelzpunkt -74°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 12°C (54°F)
Brechungsindex 1.385
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1195
Beilstein 506287
Merck Index 14,3847
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl propionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl propionate