Learn More
Ethylphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl phenylacetate |
Schmelzpunkt | -29.0°C |
Dichte | 1.0300 g/mL |
Siedepunkt | 226.0°C |
Flammpunkt | 102°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2CO2C2H5 |
Brechungsindex | 1.4970 to 1.4990 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl phenylacetate