Learn More
Ethyl-O-(2-mesitylensulfonyl)acetohydroxamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate |
Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2144156 |
Formelmasse | 285.36 |
Reinheit (%) | ≥98% |