Learn More
Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462391
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10576-12-2
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00002114,MFCD00002114
InChI-Schlüssel QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
IUPAC-Name Ethyl-(1Z)-N-Hydroxyethanimidat
SMILES CCO\C(C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl N-hydroxyacetimidate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 23.0°C to 25.0°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 55.0°C to 58.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(=NOH)OC2H5
Brechungsindex 1.4325 to 1.4345
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-hydroxyacetimidate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.