Learn More
Ethyl-N-Hydroxyacetimidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetohydroxamsäureethylester wurde zur Synthese von O-Acyl- und O-nitrophenylhydroxylaminen, Hydroxamsäure-ethoxycarbonyl-hydraziden und Ethyl-O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Acetohydroxamsäureethylester wurde zur Synthese von O-Acyl- und O-nitrophenylhydroxylaminen, Hydroxamsäure-ethoxycarbonyl-hydraziden und Ethyl-O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl N-hydroxyacetimidate |
Schmelzpunkt | 23°C to 25°C |
Siedepunkt | 55°C to 58°C (6 mmHg) |
Flammpunkt | 77°C (171°F) |
Brechungsindex | 1.434 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1700260 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Decompose in water. |
Formelmasse | 103.12 |