Learn More
Ethylmethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377875
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Ethyl Methyl Sulfide is used as a corrosion inhibitor for zinc metal which finds wide applications like electrode material in batteries, sacrificial anodes and metallic coatings. It is used in mixtures designed to odorize natural gas and is made to by-pass injection system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylmethylsulfid hemmt die Korrosion von Zinkmetallen und ist häufig in Batterieelektroden, Opferanoden und Metallbeschichtungen enthalten. Wird in Gemischen zur Odorierung von Erdgas mittels Bypassverfahren eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen und Ölen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-89-5
Summenformel C3H8S
Molekulargewicht (g/mol) 76.16
MDL-Nummer MFCD00009268
InChI-Schlüssel WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methyl sulfide, methylthioethane, ethane, methylthio, methyl ethyl sulfide, ethyl methyl sulphide, methyl ethyl sulphide, sulfide, ethyl methyl, unii-mr1gzs62tm, methylthio ethane, methylsulfanyl ethane
PubChem CID 12230
IUPAC-Name Methylsulfanylethan
SMILES CCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl methyl sulfide
Schmelzpunkt -106°C
Dichte 0.841
Siedepunkt 66°C to 67°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3CH2SCH3
Brechungsindex 1.4392
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1696871
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 76.16
Reinheit (%) 97%