Learn More
Ethylmethylketon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Beschreibung
C4H8O, CAS-Nummer-78-93-3, Methylethylketon, Methylethylketon, Methylaceton, 2-Butanon, Methylethyl-Keton, Meetco, Butanon, 3-Butanon, Ethylmethylketon, Ethylmethylketon, 2,5 l, 80 Grad C, CHEBI:28398, farblos, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, Butan-2-on, –87 Grad C, 11648
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -87°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 80°C |
Verpackung | Metallkanister |
Menge | 5 L |
Formelmasse | 72.11g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527790 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | E/1450/21,E/1450/27,E/1450/M08,E/1450/15,E/1450/25 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Butanone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylmethylketon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur