Learn More
Ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Mischbar in Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Mischbar in Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Alkoholen, Aminen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | -6°C |
Dichte | 0.995 |
Siedepunkt | 130°C to 132°C |
Flammpunkt | 32°C (89°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.511 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2929 |
Beilstein | 1737705 |