Learn More
Ethylisobutyrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472261
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-62-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.18
MDL-Nummer MFCD00009165
InChI-Schlüssel WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC-Name Ethyl-2-methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isobutyrate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 112.0°C to 113.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Menge 500 mL
Merck Index 15,3869
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: not miscible
Formelmasse 116.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit