Learn More
Hydrazinoessigsäure ethylester Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
195.98 € - 614.06 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6945-92-2 |
---|---|
Summenformel | C4H11ClN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.59 |
MDL-Nummer | MFCD00012923 |
InChI-Schlüssel | HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh |
PubChem CID | 11593468 |
IUPAC-Name | Ethyl-2-hydrazinylacetat;hydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15406518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60042.06 |
5 g |
195.98 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15416518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60042.14 |
25 g |
614.06 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride has been used in the preparation of three novel copper(II) complexes as condensation derivatives of 2-pyridinecarboxaldehyde, 2-acetylpyridine and 2-quinolinecarboxaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEthylhydrazinoacetat-Hydrochlorid wurde zur Herstellung von drei neuartigen Kupfer(II)-Komplexen als Kondensationsderivat von 2-Pyridinecarboxaldehyd, 2-Acetylpyridin und 2-Chinolinecarboxaldehyd verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
6945-92-2 | |
154.59 | |
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N | |
11593468 | |
[H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN |
C4H11ClN2O2 | |
MFCD00012923 | |
ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh | |
Ethyl-2-hydrazinylacetat;hydrochlorid |
Spezifikation
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride | |
152°C to 154°C | |
H2NNHCH2CO2C2H5·HCl | |
3912112 | |
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl-2-hydrazinylacetat;hydrochlorid | |
11593468 | |
97% |
6945-92-2 | |
C4H11ClN2O2 | |
MFCD00012923 | |
ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh | |
[H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN | |
154.59 | |
154.6 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-104-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only