Learn More
Ethyldichlorphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.09 € - 293.46 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1498-51-7 |
---|---|
Summenformel | C2H5Cl2O2P |
Molekulargewicht (g/mol) | 162.94 |
MDL-Nummer | MFCD00002069 |
InChI-Schlüssel | YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl dichlorophosphate, ethyl phosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, ethyl ester, ethyldichlorophosphate, dichloroethoxyphosphine oxide, ethylphosphoric acid dichloride, dichlorophosphoric acid, ethyl ester, unii-4ip5dtw75u, ethylesterdichlorid german, hsdb 417 |
PubChem CID | 15158 |
IUPAC-Name | 1-Dichlorophosphoryloxyethan |
SMILES | CCOP(=O)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10503314
|
Thermo Scientific Acros
118380050 |
5 g | Glasflasche |
38.09 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10477490
|
Thermo Scientific Acros
118380250 |
25 g | Glasflasche |
91.66 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10744041
|
Thermo Scientific Acros
118381000 |
100 g | Glasflasche |
293.46 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1498-51-7 | |
162.94 | |
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N | |
15158 | |
CCOP(=O)(Cl)Cl |
C2H5Cl2O2P | |
MFCD00002069 | |
ethyl dichlorophosphate, ethyl phosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, ethyl ester, ethyldichlorophosphate, dichloroethoxyphosphine oxide, ethylphosphoric acid dichloride, dichlorophosphoric acid, ethyl ester, unii-4ip5dtw75u, ethylesterdichlorid german, hsdb 417 | |
1-Dichlorophosphoryloxyethan |
Spezifikation
Ethyl dichlorophosphate | |
1498-51-7 | |
1.3730g/mL | |
>110°C | |
97% | |
C2H5OP(O)Cl2 | |
MFCD00002069 | |
1.373 | |
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N | |
1-Dichlorophosphoryloxyethan | |
15158 | |
97% |
97% | |
Farblos bis braun | |
167°C (758.0 mmHg) | |
Echt | |
C2H5Cl2O2P | |
1.4330 to 1.435 | |
01,332 | |
ethyl dichlorophosphate, ethyl phosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, ethyl ester, ethyldichlorophosphate, dichloroethoxyphosphine oxide, ethylphosphoric acid dichloride, dichlorophosphoric acid, ethyl ester, unii-4ip5dtw75u, ethylesterdichlorid german, hsdb 417 | |
CCOP(=O)(Cl)Cl | |
162.94 | |
162.94 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 216-099-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TD4390000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethyl dichlorophosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.