Learn More
Ethyl-Cyclopropancarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylcyclopropancarboxylat ist ein Reagenz, das zusammen mit Cyclopropan verwendet wird. Dient als Anellierungsreagenz für die Umwandlung von Aromaten in 2-Methylindanone unter Friedel-Crafts-Bedingungen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Ethylcyclopropancarboxylat ist ein Reagenz, das zusammen mit Cyclopropan verwendet wird. Dient als Anellierungsreagenz für die Umwandlung von Aromaten in 2-Methylindanone unter Friedel-Crafts-Bedingungen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl cyclopropanecarboxylate |
Dichte | 0.96 |
Siedepunkt | 133°C to 134°C |
Flammpunkt | 18°C (64°F) |
Summenformel | C6H10O2 |
Brechungsindex | 1.42 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 2039752 |
Synonym | cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa |