Learn More
Ethyl-cis-2-Amino-1-Cyclopentancarboxylathydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10093690
Marke: Thermo Scientific Acros 298392500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt 97.0°C to 100.0°C
Namenshinweis 99%
CAS 142547-15-7
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C8H16ClNO2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00800503
Synonym ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, rel-1r,2s-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate hcl, cis-ethyl 2-amino-1-cyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl2-aminocyclopentanecarboxylatehydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochlorid, 1r*,2s*-ethyl 2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
InChI-Schlüssel RYBMXCZWUCHLJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CCCC1N
IUPAC-Name ethyl 2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 193.67
Menge 250 mg
PubChem CID 2725067
Formelmasse 193.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver