Learn More
Ethylcinnamat, technisch, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 103-36-6 |
Schmelzpunkt | 6.5°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 271°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H12O2 |
MDL-Nummer | 9189 |
Menge | 25 mL |
Synonym | ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate |
InChI-Schlüssel | KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl cinnamate