Learn More
Zimtsäureethylester, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605012
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-36-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
InChI-Schlüssel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC-Name Ethyl-(E)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cinnamate
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 6.5°C to 7.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0460g/mL
Siedepunkt 271.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.5580 to 1.5610
Menge 100 g
Merck Index 15,2299
Relative Dichte 1.046
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 98% trans
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ethyl cinnamate