Learn More
Ethylcinnamat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469713
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Ethyl cinnamate is used in medical intermediate, as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zimtsäureethylester wird in medizinischen Zwischenprodukten, als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-36-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00009189
InChI-Schlüssel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC-Name Ethyl-(E)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cinnamate
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.559
Menge 2500 g
Beilstein 1238804
Merck Index 14,2299
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) ≥98%