Learn More
Ethylchlorformiat, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10038834
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-41-3
Summenformel C3H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 108.52
MDL-Nummer MFCD00000644
InChI-Schlüssel RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC-Name Ethylcarbonochloridat
SMILES CCOC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroformate
Schmelzpunkt -81.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1350g/mL
Siedepunkt 94.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Diethyl carbonate (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel ClCO2C2H5
Brechungsindex 1.3950 to 1.3960
Menge 100 mL
Merck Index 15,3839
Relative Dichte 1.135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.46 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.