Learn More
Ethylcaprylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10716371
Ethylcaprylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10716371
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10716371
Marke: Thermo Scientific Acros 150510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-32-1
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00009552
InChI-Schlüssel YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC-Name Ethyl-octanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl caprylate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -47°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8680g/mL
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CO2C2H5
Brechungsindex 1.4150 to 1.42
Menge 5 mL
Beilstein 02, 348
Merck Index 15, 3833
Relative Dichte 0.868
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number150511000,150515000,150510050
ChargennummerA0403948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number150511000,150515000,150510050
ChargennummerA0447319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number150511000,150515000,150510050
ChargennummerA0444770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number150511000,150515000,150510050
ChargennummerA0432558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2021 Catalog Number150511000,150515000,150510050
Produktidentifikator
  • Ethyl caprylate
Name des Produkts
Ethylcaprylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >