Learn More
Ethylbutyrat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10254670
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
105-54-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009394
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
7762
Ethylbutanoat
CCCC(=O)OCC
105-54-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009394
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
7762
Ethylbutanoat
CCCC(=O)OCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl butyrate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -93.3°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3910 to 1.3930
Menge 5 mL
Beilstein 02, 270
Merck Index 15, 3830
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.