Learn More
Ethylbutyrat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332336
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Ethyl butyrate is used in flavors and fragrances. It is used as a solvent in perfumery products, and as a plasticizer for cellulose. It is used in the preparation of novel 2-cyanopyrimidines as cathespin K inhibitors. It is also used in the synthesis of pyridobenzimidazole derivatives exhibiting antifungal activity by the inhibition of β-1,6-glucan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbutyrat wird in Aromen und Duftstoffen verwendet. Wird als Lösungsmittel in Parfümerieprodukten und als Weichmacher für Cellulose verwendet. Wird bei der Herstellung neuartiger 2-Cyanopyrimidine als Cathespin K-Inhibitoren verwendet. Wird auch bei der Synthese von Pyridobenzimidazol-Derivaten verwendet, die durch die Hemmung von β-1,6-Glucan eine antimykotische Aktivität aufweisen.
Löslichkeit
Löslich in Propylenglycol, Paraffinöl und Kerosin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-54-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009394
InChI-Schlüssel OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC-Name Ethylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl butyrate
Schmelzpunkt -93°C
Dichte 0.879
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Brechungsindex 1.392
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1180
Beilstein 506331
Merck Index 14,3775
Löslichkeitsinformationen Soluble in propylene glycol,paraffin oil,and kerosene.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%