Learn More
Ethylacetat, Reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11448243
Ethylacetat, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11448243
2.5 L, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 11448243
Marke: Fisher Chemical E/0850/PC17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ethylacetat, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer 9171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -83.5°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 75°C
Menge 2.5 L
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45cp at 20°C
Formelmasse 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylacetat, Reinst, SLR, Fisher Chemical >