Learn More
Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10756351
Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756351
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Artikelnummer. 10756351
Marke: Thermo Scientific Acros 149470025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -83.5°C
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 78.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −4°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.902
Strukturformel CH3CO2C2H5
Dampfdruck Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Wasser 0.05% max. (K.F.)
Merck Index 15, 3811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2419597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Chargennummer2401642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Chargennummer2523830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Chargennummer2400022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Chargennummer2404441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäureethylester, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >