Learn More
Essigsäureethylester, ≥99.5 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10042230
Essigsäureethylester, ≥99.5 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042230
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10042230
Marke: Thermo Scientific Acros 167810025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -83.5°C
Namenshinweis 99.5+%
Extinktion 0.01 max. at 325nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 1 max. at 255nm
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 78.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −4°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.902
Strukturformel CH3CO2C2H5
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 3811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number10114280,167810025,167815000,167810010
ChargennummerA0461537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number167810025,167815000,167810010
ChargennummerA0395485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number167810025,167815000,167810010
ChargennummerA0414216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number167810025,167815000,167810010
ChargennummerA0406048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number167810025,167815000,167810010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Essigsäureethylester, ≥99.5 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >