Learn More
Ethyl-7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 7-methoxybenzo[b]furan-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 83°C to 86°C |
Menge | 1 g |
Synonym | ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 7-methoxybenzo b furan-2-carboxylate, 7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl7-methoxybenzofuran-2-carboxylate, acmc-1aowz, 2-ethoxycarbonyl-7-methoxybenzofuran, ethyl 4-methoxylbenzofunan-2-carboxylate, ethyl 7-methoxybenzo d furan-2-carboxylate |
Formelmasse | 220.22 |
Reinheit (%) | 97% |