Learn More
Ethyl-6-brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin-3-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418735
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027511-41-6
Summenformel C9H8BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.086
MDL-Nummer MFCD10574908
InChI-Schlüssel PZZTXIWJXOMKEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem20934, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxyla, ethyl 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-alpha pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 45073325
IUPAC-Name Ethyl 6-Brompyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC(=CN2N=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 144°C to 146°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 270.08
Reinheit (%) 98%